Learn More
1,2-Diiodethan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11351996
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11351996 5 g 5 Gramm
11361996 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11351996 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L03019.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 624-73-7 | C2H4I2 | 281.863 g/mol
1,2-Diiodoethane is used as C-X bond formation reagent. It is also used as Pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,2-Diiodethan wird als Reagenz für die Bildung einer C-X-Bindung verwendet. Wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol. Nicht in Wasser löslich
Hinweise
Bei 4 °C aufbewahren. Stoff ist bei Kontakt mit Luft& lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Basen, starken Oxidationsmitteln, Wärme und Licht. Vor Wärme schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 624-73-7
Summenformel C2H4I2
Molekulargewicht (g/mol) 281.863
MDL-Nummer MFCD00001093
InChI-Schlüssel GBBZLMLLFVFKJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethane, 1,2-diiodo, ethylene diiodide, ethylene iodide, 1,2-diiodethane, 1,2-diiodo ethane, 1,2-bis iodanyl ethane, ch2ich2i, 1,2-diiodoethane, acmc-1b2u1, ksc358c5b
PubChem CID 12224
IUPAC-Name 1,2-Diiodethan
SMILES C(CI)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Diiodoethane
Schmelzpunkt 80°C to 84°C
Dichte 2.13
Menge 5 g
Beilstein 1730870
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol. Insoluble in water.
Formelmasse 281.86
Reinheit (%) 98%