Learn More
1,2-Diiodethan, TRC
Artikelnummer. 30371341
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30371341 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30371341 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4554841G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Diiodoethane
CAS 624-73-7
Summenformel C2H4I2
Menge 1 g
Synonym Diiodoethane, Ethylene Iodide
InChI-Formel InChI=1S/C2H4I2/c3-1-2-4/h1-2H2
SMILES ICCI
Molekulargewicht (g/mol) 281.86
Formelmasse 281.8402