Learn More
1,2-Diiodtetrafluorethan, 96 %, stab. mit Kupfer, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15427515
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15427515 1 g 1 Gramm
11434383 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15427515 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10954.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 354-65-4 | C2F4I2 | 353.825 g/mol
1,2-Diiodotetrafluoroethane is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,2-Diiodotetrafluorethan wird als Zwischenprodukt der organischen chemischen Synthese verwendet.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 354-65-4
Summenformel C2F4I2
Molekulargewicht (g/mol) 353.825
MDL-Nummer MFCD00039401
InChI-Schlüssel NZXVPCQHQVWOFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-diiodotetrafluoroethane, 1,2-diiodoperfluoroethane, unii-2z13i2welk, ethane, 1,1,2,2-tetrafluoro-1,2-diiodo, 2z13i2welk, acmc-1cknr
PubChem CID 67720
IUPAC-Name 1,1,2,2-Tetrafluoro-1,2-Diiodoethan
SMILES C(C(F)(F)I)(F)(F)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Diiodotetrafluoroethane
Namenshinweis Stabilized with copper
Schmelzpunkt -21°C
Dichte 2.629
Siedepunkt 112°C to 113°C
Flammpunkt None
Brechungsindex 1.495
Menge 1 g
Beilstein 1740350
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 353.82
Reinheit (%) 96%