Learn More
1,2-Dimethoxy-4,5-dinitrobenzol, TRC
Artikelnummer. 30369758
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30369758 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30369758 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4606755G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Dimethoxy-4,5-dinitrobenzene
CAS 3395-03-7
Summenformel C8 H8 N2 O6
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H8N2O6/c1-15-7-3-5(9(11)12)6(10(13)14)4-8(7)16-2/h3-4H,1-2H3
SMILES COc1cc(c(cc1OC)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 1,2-Dimethoxy-4,5-dinitrobenzol
Molekulargewicht (g/mol) 228.16
Formelmasse 228.0382