missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,2-Dimethoxy-d6-benzol, CDN

Artikelnummer. 30318950
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Menge:
0.5 g
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30318950 1 g
30328396 0.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30318950 Leverandør CDN Leverandørnr. CDND54271G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

Entdecken Sie über 4000 hochwertige deuterierte Verbindungen, die direkt ab Lager versandfertig sind und somit schnell geliefert werden. Wir bieten viele einzigartige APIs an, darunter pharmazeutische Wirkstoffe, Nitrosamine, Aminosäuren, Steroide, Gase, Pestizide und Fettsäuren.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Chemischer Name oder Material Catechol Dimethylether-d6
CAS 24658-24-0
Summenformel C8 2H6 H4 O2
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1 S/C8H10O2/c1-9-7-5-3-4-6-8(7)10-2/h3-6 H,1-2H3/i1D3,2D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])Oc1ccccc1OC([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-Name 1,2-Bis(trideuteriomethoxy)benzol
Molekulargewicht (g/mol) 144.2
Formelmasse 144.1057 g/mol
Reinheit (%) 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.