Learn More
1,2-Dimethylimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11404240
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11404240 25 g 25 Gramm
11425567 100 g 100 Gramm
11435567 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11404240 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23544.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1739-84-0 | C5H8N2 | 96.13 g/mol
1,2-Dimethylimidazole is used in the synthesis of 1,2-dimethyl-3-n-butylimidazoliumchloride and 1,2-dimethyl-3-n-propylimidazolium chloride. It also can be used in the synthesis of 1-(2-methoxyethyl)-2,3-dimethylimidazolium chloride and hexafluorophosphate salts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,2-Dimethylimidazol wird bei der Synthese von 1,2-Dimethyl-3-n-butylimidazoliumchlorid und 1,2-Dimethyl-3-n-propylimidazoliumchlorid verwendet. Es kann auch zur Synthese von 1-(2-methoxyethyl)-2,3-dimethylimidazoliumchlorid und Hexafluorophosphatsalzen verwendet werden.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1739-84-0
Summenformel C5H8N2
Molekulargewicht (g/mol) 96.13
MDL-Nummer MFCD00005294
InChI-Schlüssel GIWQSPITLQVMSG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-dimethyl-1h-imidazole, 1h-imidazole, 1,2-dimethyl, imidazole, 1,2-dimethyl, 1h-imidazole, dimethyl, unii-q41bc3grjb, q41bc3grjb, lupragen r dmi, 1,2-dimethylimdazole, 1,2 dimethylimidazole, n,2-dimethylimidazole
PubChem CID 15617
IUPAC-Name 1,2-Dimethylimidazol
SMILES CN1C=CN=C1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Dimethylimidazole
Schmelzpunkt 35°C to 38°C
Dichte 1.084
Siedepunkt 203°C to 205°C
Flammpunkt 92°C (197°F)
Menge 25 g
Beilstein 108457
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 96.13
Reinheit (%) 98%