Learn More
1,2-Dimethylisothioharnstoff-HI, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,2-Dimethylisothiourea-HI |
| CAS | 41306-45-0 |
| Summenformel | C3H8N2S.HI |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | 1,2-Dimethylisothiourea Hydriodate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H8N2S.HI/c1-5-3(4)6-2;/h1-2H3,(H2,4,5);1H |
| SMILES | I.CNC(=N)SC |
| IUPAC-Name | Methyl-N-methylcarbamimidothioat;Hydroiodid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 232.08 |
| Formelmasse | 231.9531 |