Learn More
1,2-Dimethylisothioharnstoff-HI, TRC
Artikelnummer. 30376237
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30376237 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30376237 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD474400100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Dimethylisothiourea-HI
CAS 41306-45-0
Summenformel C3H8N2S.HI
Menge 100 mg
Synonym 1,2-Dimethylisothiourea Hydriodate
InChI-Formel InChI=1S/C3H8N2S.HI/c1-5-3(4)6-2;/h1-2H3,(H2,4,5);1H
SMILES I.CNC(=N)SC
IUPAC-Name Methyl-N-methylcarbamimidothioat;Hydroiodid
Molekulargewicht (g/mol) 232.08
Formelmasse 231.9531