Learn More
1,2-Dimethylnaphthalin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
1,2-Dimethylnaphthalene is suitable reagent used to investigate the secondary organic aerosol (SOA) production via gas-phase photooxidation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1,2-Dimethylnaphthalin ist ein geeignetes Reagenz für die Untersuchung der sekundären Produktion von organischen Aerosolen (SOA) mittels Gasphasen-Photooxidation.
Löslichkeit
Schwer mischbar mit Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Belüftung sicherstellen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,2-Dimethylnaphthalene |
| Dichte | 1.013 |
| Siedepunkt | 266°C to 267°C |
| Flammpunkt | >110°C (230°F) |
| Geruch | Characteristic |
| Brechungsindex | 1.616 |
| Menge | 1 g |
| Beilstein | 2039376 |
| Löslichkeitsinformationen | Difficult to mix in water. |
| Formelmasse | 156.23 |
| Mehr anzeigen |