Learn More
1,2-Dimethylnaphthalin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11312267
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11312267 250 mg 250 Milligramm
11302267 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11312267 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L09774.MD
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 573-98-8 | C12H12 | 156.228 g/mol
1,2-Dimethylnaphthalene is suitable reagent used to investigate the secondary organic aerosol (SOA) production via gas-phase photooxidation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,2-Dimethylnaphthalin ist ein geeignetes Reagenz für die Untersuchung der sekundären Produktion von organischen Aerosolen (SOA) mittels Gasphasen-Photooxidation.
Löslichkeit
Schwer mischbar mit Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Belüftung sicherstellen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 573-98-8
Summenformel C12H12
Molekulargewicht (g/mol) 156.228
MDL-Nummer MFCD00004035
InChI-Schlüssel QNLZIZAQLLYXTC-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylnaphthalene, naphthalene, dimethyl, naphthalene, 1,2-dimethyl, 1,2-dimethyl naphthalene, unii-23t7o135bd, 1,2-dmn, 1,2-dimethyl-naphthalene, dsstox_cid_5130, dsstox_rid_77675, dsstox_gsid_25130
PubChem CID 11317
ChEBI CHEBI:34052
IUPAC-Name 1,2-Dimethylnaphthalin
SMILES CC1=C(C2=CC=CC=C2C=C1)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Dimethylnaphthalene
Dichte 1.013
Siedepunkt 266°C to 267°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.616
Menge 250 mg
Beilstein 2039376
Löslichkeitsinformationen Difficult to mix in water.
Formelmasse 156.23
Reinheit (%) 98%