Learn More
1,2-Dioleoyl-sn-Glycero-3-Phosphocholin, TRC
Artikelnummer. 30388490
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30388490 250 mg
30382329 500 mg
30386389 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30388490 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD493605250MG
 Eingeschränkter Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4235-95-4
Summenformel C44H84NO8P
Molekulargewicht (g/mol) 786.11
Synonym 3,5,9-Trioxa-4-phosphaheptacos-18-en-1-aminium, 4-hydroxy-N,N,N-trimethyl-10-oxo-7-[(1-oxo-9-octadecenyl)oxy]-, hydroxide,inner salt, 4-oxide, [R-(Z,Z)]-, 3,5,9-Trioxa-4-phosphaheptacos-18-en-1-aminium, 4-hydroxy-N,N,N-trimethyl-10-oxo-7-[[(9Z)-1-oxo-9-octadecenyl]oxy]-,inner salt, 4-oxide, (7R,18Z)- (9CI), Choline phosphate, 3-ester with L-1,2-diolein (6CI), Choline, hydroxide, dihydrogen phosphate, inner salt, ester withL-1,2-diolein (8CI), Olein, 1,2-di-, L-, dihydrogen phosphate, monoester with choline hydroxide (8CI), 1,2-Dioleoyl-3-sn-phosphatidylcholine, 1,2-Dioleoyl-L-a-lecithin, 1,2-Dioleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 1,2-Dioleoyl-sn-glycero-3-phosphorylcholine, 1,2-Dioleoyl-sn-glycero-3-phosphorylcholine, 1,2-Dioleoyl-sn-phosphatidylcholine, 3,5,9-Trioxa-4-phosphaheptacos-18-en-1-aminium, 4-hydroxy-N,N,N-trimethyl-10-oxo-7-[(1-oxo-9-octadecenyl)oxy]-, inner salt, 4-oxide, [R-(Z,Z)]-, DOPC, Dioleoyl L-a-lecithin, Dioleoyl-3-sn-phosphatidylcholine, Dioleoyl-L-a-glycerophosphocholine, Dioleoyl-L-a-glycerophosphorylcholine, Dioleoyl-L-a-phosphatidylcholine, Dioleoylphosphatidylcholine, L-Dioleoyl lecithin, L-a-Di(cis-9-octadecanoyl) lecithin, L-a-Dioleoyl phosphatidylcholine, L-a-Dioleoyllecithin, L-a-Dioleylphosphatidylcholine, PDD 111, sn-3-Dioleoyllecithin
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Dioleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C44H84NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)50-40-42(41-52-54(48,49)51-39-38-45(3,4)5)53-44(47)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-23,42H,6-19,24-41H2,1-5H3/b22-20-,23-21-/t42-/m1/s1
Formelmasse 785.5935
Reinheit (%) >95%