Learn More
1,2-Dipalmitoyl-rac-glycero-3-phosphoethanolamin, TRC
Artikelnummer. 30388758
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30388758 50 mg
30388210 500 mg
30376103 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30388758 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD48682050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5681-36-7
Summenformel C37H74NO8P
Molekulargewicht (g/mol) 691.96
Synonym 1-[[[(2-aminoethoxy)hydroxyphosphinyl]oxy]methyl]-1,2-ethanediyl Ester Hexadecanoic Acid, (±)-1-[[[(2-aminoethoxy)hydroxyphosphinyl]oxy]methyl]-1,2-ethanediyl Ester Hexadecanoic Acid, DL-1,2-di-Palmitin 2-Aminoethyl Hydrogen Phosphate, dl-1,2-di-Palmitin Phosphate 2-Aminoethyl Ester, 1,2-Dipalmitoyl-3-DL-glycerylphosphorylethanolamine, 1,2-Dipalmitoyl-DL-3-glycerophosphatidylethanolamine, 1,2-Dipalmitoyl-DL-phosphatidylethanolamine, 1,2-Dipalmitoyl-rac-glycerophosphoethanolamine, 1,2-Dipalmitoylphosphatidylethanolamine, DL-Dipalmitoylphosphatidylethanolamine, DL-α-Cephalin dipalmitate, DL-α-Dipalmitoylphosphatidylethanolamine, DPPE, Dipalmitoyl cephalin, Dipalmitoylphosphatidylethanolamine, α-Cephalin, β,γ-dipalmitoyl-, β,γ-Dipalmitoyl-DL-α-cephalin
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(=O)(O)OCCN)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Dipalmitoyl-rac-glycero-3-phosphoethanolamine
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C37H74NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-36(39)43-33-35(34-45-47(41,42)44-32-31-38)46-37(40)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h35H,3-34,38H2,1-2H3,(H,41,42)