Learn More
1,2-Diphenyldiazen, Mikromol™
Artikelnummer. 18043910
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18043910 25 mg 25 Milligramm
18000610 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18043910 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0548.040025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
1,2-Diphenyldiazen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Azobenzene
CAS 103-33-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Azobenzene
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C12 H10 N2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 1,2-Diphenyldiazene, Phenylbutazone Imp. D (EP), Azobenzene, Phenylbutazone Impurity D
InChI-Formel InChI=1S/C12H10N2/c1-3-7-11(8-4-1)13-14-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H/b14-13+
SMILES c1ccc(cc1)N=Nc2ccccc2
IUPAC-Name (E)-Diphenyldiazen
Molekulargewicht (g/mol) 182.22
Menge 25 mg
Formelmasse 182,0844 g/mol