Learn More
1,2-Diphenylethan, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11477556
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11477556 500 g 500 Gramm
11457556 25 g 25 Gramm
11467556 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11477556 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14617.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 103-29-7 | C14H14 | 182.27 g/mol
1,2-Diphenylethane is used as solvent for nitro fibre and in synthesis of other organic chemical products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,2-Diphenylethan wird als Lösungsmittel für Nitrofasern und bei der Synthese anderer organischer chemischer Produkte verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ether, Chloroform
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103-29-7
Summenformel C14H14
Molekulargewicht (g/mol) 182.27
MDL-Nummer MFCD00004796
InChI-Schlüssel QWUWMCYKGHVNAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-diphenylethane, bibenzyl, dibenzyl, s-diphenylethane, 2-phenylethyl benzene, 1,2-dihydrostilbene, dibenzil, sym-diphenylethane, dihydrostilbene, benzene, 1,1'-1,2-ethanediyl bis
PubChem CID 7647
ChEBI CHEBI:34047
IUPAC-Name 2-Phenylethylbenzol
SMILES C(CC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Diphenylethane
Schmelzpunkt 50°C to 53°C
Dichte 1.013
Siedepunkt 284°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 500 g
Beilstein 508068
Merck Index 14,1198
Löslichkeitsinformationen Soluble in ether, chloroform
Formelmasse 182.27
Reinheit (%) ≥98%