Learn More
1,2-Diphenylethan, TRC
Artikelnummer. 30382774
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30382774 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30382774 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD49343310G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Diphenylethane
CAS 103-29-7
Summenformel C14 H14
Menge 10 g
Synonym Benzene, 1,1'-(1,2-ethanediyl)bis-, Bibenzyl (8CI), 1,1'-(1,2-Ethanediyl)bis[benzene], (2-Phenylethyl)benzene, 1,2-Dihydrostilbene, 1,2-Diphenylethane, Dibenzil, Dibenzyl, Dihydrostilbene, Ethane, 1,2-diphenyl-, Ethylenebis[benzene], NSC 30686, NSC 8789, sym-Diphenylethane, Bibenzyl, Dibenzyl, Dihydrostilbene
InChI-Formel InChI=1S/C14H14/c1-3-7-13(8-4-1)11-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
SMILES C(Cc1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-Name 2-Phenylethylbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 182.26
Formelmasse 182.1096