Learn More
1,2-Epoxy-3,3,3-trifluorpropan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11332317
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11332317 5 g 5 Gramm
11322317 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11332317 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L09869.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 359-41-1 | C3H3F3O | 112.051 g/mol
1,2-Epoxy-3,3,3-trifluoropropane is used for the synthesis of trifluorolactic acid. It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,2-Epoxy-3,3,3-trifluorpropan wird für die Synthese von Trifluoressigsäure verwendet. Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in organischer Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen. Inkompatible Materialien sind Hitze, Oxidationsmittel und Wasser. Von Feuchtigkeit fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 359-41-1
Summenformel C3H3F3O
Molekulargewicht (g/mol) 112.051
MDL-Nummer MFCD00041506
InChI-Schlüssel AQZRARFZZMGLHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1,1-trifluoro-2,3-epoxypropane, 2-trifluoromethyl oxirane, 3,3,3-trifluoro-1,2-epoxypropane, 1,2-epoxy-3,3,3-trifluoropropane, oxirane, trifluoromethyl, 3,3,3-trifluoropropane epoxide, pubchem20840, trifluoromethyl oxirane, acmc-20apk3
PubChem CID 520769
IUPAC-Name 2-(Trifluormethyl)oxiran
SMILES C1C(O1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Epoxy-3,3,3-trifluoropropane
Dichte 1.3
Siedepunkt 38°C to 40°C
Flammpunkt −40°C (−40°F)
Brechungsindex 1.297
Menge 5 g
UN-Nummer UN1992
Beilstein 103730
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Not miscible with water.
Formelmasse 112.05
Reinheit (%) 98%