Learn More
1,2-Epoxy-3-methylbutan, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11364176
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11364176 5 g 5 Gramm
11354176 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11364176 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19291.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1438-14-8 | C5H10O | 86.134 g/mol
1,2-Epoxy-3-methylbutane is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,2-Epoxy-3-Methylbutan wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Kühl lagern. Unter inertem Gas lagern. Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Nicht kompatibel mit Basen und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1438-14-8
Summenformel C5H10O
Molekulargewicht (g/mol) 86.134
MDL-Nummer MFCD02683501
InChI-Schlüssel REYZXWIIUPKFTI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-isopropyloxirane, 1,2-epoxy-3-methylbutane, isopropyloxirane, oxirane, 1-methylethyl, butane, 1,2-epoxy-3-methyl, 2-propan-2-yl oxirane, oxirane,2-1-methylethyl, 1-methylethyl-oxirane, isopropylethylene oxide, acmc-1asns
PubChem CID 102618
IUPAC-Name 2-Propan-2-yloxiran
SMILES CC(C)C1CO1
Specifications
Chemischer Name oder Material 1,2-Epoxy-3-methylbutane
Dichte 0.815
Siedepunkt 72°C to 75°C
Flammpunkt −12°C (10°F)
Geruch Recognizable
Brechungsindex 1.3915
Menge 5 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 102418
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 86.13
Reinheit (%) ≥98%