Learn More
1,2-Epoxy-7-octen, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,2-Epoxy-7-octene |
| CAS | 19600-63-6 |
| Summenformel | C8H14O |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 2-(5-Hexen-1-yl)oxirane, (5-Hexen-1-yl)oxirane, (±)-1,2-Epoxyoct-7-ene, (±)-5-Hexenyloxirane, 1,2-Epoxy-7-octene, 5-Hexenyloxirane, 7,8-Epoxy-1-octeneω-Hexenyl Oxirane |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H14O/c1-2-3-4-5-6-8-7-9-8/h2,8H,1,3-7H2 |
| SMILES | C=CCCCCC1CO1 |
| IUPAC-Name | 2-Hex-5-Enyloxiran |
| Molekulargewicht (g/mol) | 126.2 |
| Formelmasse | 126.1045 |
Name des Produkts
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?