Learn More
1,2-Epoxybutran, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 12999224 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Menge:
1 ml
Verpackung:
2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt
Conditionnement:
1 Milliliter
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 12999224
Marque: SPEX Certiprep S1867
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Includes
Autosamplerfläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
AnalytCAS-Nr.Konzentration
1,2-Epoxybutan106-88-71000 μg/ml
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Spécification
Chemischer Name oder Material 1,2-Epoxybutan
CAS 106-88-7, 67-56-1
CAS Min. % 0.1, 99.9
CAS Max. % 0.1, 99.9
Verpackung 2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt
Summenformel C4H8O
Menge 1 ml
Synonym 1,2-Epoxybutan, 1,2-Butylenoxid, Oxiran, Ethyl, Ethyloxiran, 1,2-Butenoxid, Ethylethylenoxid, 1-Butenoxid, Oxiran, 2-ethyl, Butan, Epoxid, 1-Butylenoxid
InChI-Schlüssel RBACIKXCRWGCBB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC1CO1
IUPAC-Name 2-Ethyloxiran
Molekulargewicht (g/mol) 72.107
PubChem CID 7834
ChEBI CHEBI:82326
Afficher plus Afficher moins
Produkt nur für den Laborgebrauch
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis