Learn More
1,2-Epoxybutran, SPEX CertiPrep™
Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Menge:
1 ml
Verpackung:
2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt
Conditionnement:
1 Milliliter
Description
Includes
Autosamplerfläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
| Analyt | CAS-Nr. | Konzentration |
|---|---|---|
| 1,2-Epoxybutan | 106-88-7 | 1000 μg/ml |
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Spécification
Spécification
| Chemischer Name oder Material | 1,2-Epoxybutan |
| CAS | 106-88-7, 67-56-1 |
| CAS Min. % | 0.1, 99.9 |
| CAS Max. % | 0.1, 99.9 |
| Verpackung | 2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt |
| Summenformel | C4H8O |
| Menge | 1 ml |
| Synonym | 1,2-Epoxybutan, 1,2-Butylenoxid, Oxiran, Ethyl, Ethyloxiran, 1,2-Butenoxid, Ethylethylenoxid, 1-Butenoxid, Oxiran, 2-ethyl, Butan, Epoxid, 1-Butylenoxid |
| InChI-Schlüssel | RBACIKXCRWGCBB-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CCC1CO1 |
| Afficher plus |
Produkt nur für den Laborgebrauch
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu