Learn More
1,2-Epoxyoctadecan, tech. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11381987
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11381987 100 g 100 Gramm
11371987 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11381987 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L07622.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7390-81-0 | C18H36O | 268.485 g/mol
1,2-Epoxyoctadecane can be used to produce octadecane-1,2-diol at heating. It is used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,2-Epoxyoctadecan kann zur Herstellung von Octadecan-1,2-Diol beim Erhitzen verwendet werden. Wird in der Agrochemie, Pharmazie und für Farbstoffe verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Vor Feuchtigkeit schützen. Vor nicht kompatiblen Materialien wie Oxidationsmitteln geschützt aufbewahren. Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Säuren, Peroxiden, Laugen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7390-81-0
Summenformel C18H36O
Molekulargewicht (g/mol) 268.485
MDL-Nummer MFCD00005152
InChI-Schlüssel QBJWYMFTMJFGOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-epoxyoctadecane, hexadecyloxirane, oxirane, hexadecyl, octadecane, epoxy, 1,2-octadecylene oxide, ccris 2619, oxirane, 2-hexadecyl, #, 1,2-epoxy octadecane, acmc-209osu
PubChem CID 23872
IUPAC-Name 2-Hexadecyloxiran
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCC1CO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Epoxyoctadecane
Schmelzpunkt 30°C to 35°C
Siedepunkt 146°C to 148°C (1 mmHg)
Flammpunkt 176°C (348°F)
Menge 100 g
Beilstein 115434
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 268.49
Reinheit (%) 85%
Güte Technisch