missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,2-Ethan-d4-dithiol, CDN

Código de producto. 30309190
Cambiar vista
Click to view available options
Menge:
0.25 g
0.5 g
Tamaño de la unidad:
0.25 Gramm
0.50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Menge unitSize
30309190 0.5 g 0.50 Gramm
30325283 0.25 g 0.25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30309190 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND51630.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.

Entdecken Sie über 4000 hochwertige deuterierte Verbindungen, die direkt ab Lager versandfertig sind und somit schnell geliefert werden. Wir bieten viele einzigartige APIs an, darunter pharmazeutische Wirkstoffe, Nitrosamine, Aminosäuren, Steroide, Gase, Pestizide und Fettsäuren.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Chemischer Name oder Material 1,2-Ethanedithiol-D4
CAS 100189-81-9
Summenformel C2 D4 H2 S2
Menge 0.5 g
Synonym 1,2-Ethane-1,1,2,2-d4-dithiol (9 CI), 1,2-Ethane-d4-dithiol, 1,2-Ethanedithiol-d4, 1,2-Ethanedithiol-D4, Dithioglycol-d4, 1,2-Dimercaptoethane-1,1,2,2-d4
InChI-Formel InChI=1 S/C2H6S2/c3-1-2-4/h3-4 H,1-2H2/i1D2,2D2
SMILES [2 H]C([2 H])C([2 H])([2 H])S
IUPAC-Name 1,1,2,2-Tetradeuterioethan-1,2-dithiol
Molekulargewicht (g/mol) 98.2237
Formelmasse 98.0162 g/mol
Reinheit (%) 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.