Learn More
1,2-Ethandithiol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11373416
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11373416 500 g 500 Gramm
11353416 25 g 25 Gramm
11363416 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11373416 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12865.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 540-63-6 | C2H6S2 | 94.19 g/mol
1,2-Ethanedithiol is used as a reagent in organic synthesis to convert carbonyl compounds to thioacetals (1,3-dithiolanes). It replaces the toxic reagent arsenic tirchloride, which is involved in the synthesis of membrane-permeant fluorogenic biarsenicals from precursor dyes fluorescein and resorufin. It acts bidendate ligand to form complexes with metal ions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,2-Ethandithiol wird als Reagenz bei der organischen Synthese von Thioacetalen (1,3-Dithiolanen) aus Carbonylverbindungen verwendet. Ersetzt das toxische Reagenz Arsentrichlorid, das membrandurchdringende fluoreszierende Arsenverbindungen aus Vorläuferfarbstoffen Fluorescein und Resorufin bildet. Bildet als bidendater Ligand Komplexe mit Metallionen.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol, Aceton, Ether und Benzol. Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich. Von Zündquellen fernhalten. Nicht kompatibel mit Alkalimetallen. Einatmen von Dämpfen vermeiden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 540-63-6
Summenformel C2H6S2
Molekulargewicht (g/mol) 94.19
MDL-Nummer MFCD00004892
InChI-Schlüssel VYMPLPIFKRHAAC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-ethanedithiol, 1,2-dimercaptoethane, dithioglycol, ethylene mercaptan, ethylenedithiol, 1,2-ethanethiol, ethylenedimercaptan, dithioethyleneglycol, ethylene dithioglycol, s-ethylene dimercaptan
PubChem CID 10902
IUPAC-Name Ethan-1,2-dithiol
SMILES C(CS)S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Ethanedithiol
Schmelzpunkt -41°C
Dichte 1.123
Siedepunkt 144°C to 146°C
Flammpunkt 45°C (113°F)
Geruch Stench
Strukturformel HSCH2CH2SH
Brechungsindex 1.558
Menge 500 g
UN-Nummer UN3071
Beilstein 505946
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Merck Index 14,3725
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethanol,acetone,ether and benzene. Slightly miscible with water.
Formelmasse 94.2
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2-Ethanedithiol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Ethanedithiol