missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-[2-(Ethylsulfonyl)ethyl]-2-methyl-4-nitro-1H-imidazol, Mikromol™

Artikelnummer. 30052355
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30052355 25 mg 25 Milligramm
30049471 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30052355 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0151.020025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.

1-[2-(Ethylsulfonyl)ethyl]-2-methyl-4-nitro-1H-imidazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1-[2-(ethylsulfonyl)ethyl]-2-methyl-4-nitro-1H-imidazole
CAS 25459-12-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1-[2-(ethylsulfonyl)ethyl]-2-methyl-4-nitro-1H-imidazole
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C8 H13 N3 O4 S
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Tinidazole Imp. B (EP), Tinidazole USP Related Compound B, Tinidazole USP RC B, 1-[2-(Ethylsulfonyl)ethyl]-2-methyl-4-nitro-1H-imidazole, 1-[2-(Ethylsulfonyl)ethyl]-2-methyl-4-nitro-imidazole, Tinidazole RC B (USP), Tinidazole Related Compound B, Tinidazole Impurity B
InChI-Formel InChI=1S/C8H13N3O4S/c1-3-16(14,15)5-4-10-6-8(11(12)13)9-7(10)2/h6H,3-5H2,1-2H3
SMILES CCS(=O)(=O)CCn1cc(nc1C)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 1-(2-Ethylsulfonylethyl)-2-methyl-4-nitroimidazol
Molekulargewicht (g/mol) 247.27
Menge 25 mg
Formelmasse 247.0627 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.