Learn More
1-(2'-Fluor[1,1'-biphenyl]-4-yl)propan-1-on, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-(2'-Fluoro[1, 1'-biphenyl]-4-yl)propan-1-one |
| CAS Min. % | 97.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Strukturformel | FC6H4C6H4C(O)CH2CH3 |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 228.26 |
| Reinheit (%) | 97% |