Learn More
1-(2'-Fluor[1,1'-biphenyl]-4-yl)propan-1-on, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10671883
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10671883 10 g 10 Gramm
10180842 1 g 1 Gramm
10470944 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10671883 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SB01820EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 37989-92-7
Summenformel C15H13FO
Molekulargewicht (g/mol) 228.266
MDL-Nummer MFCD00236612
InChI-Schlüssel ZXIQZWXVSBJPTC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2'-fluoro-1,1'-biphenyl-4-yl propan-1-one, 1-2'-fluoro 1,1'-biphenyl-4-yl propan-1-one, 1-4-2-fluorophenyl phenyl propan-1-one, 4'-2-fluorophenyl propiophenone, 4-2-fluorophenyl propiophenone, 1-propanone,1-2'-fluoro 1,1'-biphenyl-4-yl, maybridge3_006207, 2-fluoro-4'-propanoylbiphenyl
PubChem CID 2737490
IUPAC-Name 1-[4-(2-Fluorphenyl)phenyl]propan-1-on
SMILES CCC(=O)C1=CC=C(C=C1)C2=CC=CC=C2F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2'-Fluoro[1, 1'-biphenyl]-4-yl)propan-1-one
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel FC6H4C6H4C(O)CH2CH3
Menge 10 g
Formelmasse 228.26
Reinheit (%) 97%