Learn More
1-(2-Fluor-4-nitrophenyl)-piperazin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15479528
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15479528 250 mg 250 Milligramm
15459528 1 g 1 Gramm
15469528 5 g 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15479528
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H63059.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 154590-33-7
Summenformel C10H12FN3O2
Molekulargewicht (g/mol) 225.223
MDL-Nummer MFCD01572463
InChI-Schlüssel ZILOTWJFFLIFMZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2783066
SMILES C1CN(CCN1)C2=C(C=C(C=C2)[N+](=O)[O-])F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)piperazine
Menge 250 mg
Synonym 1-2-fluoro-4-nitrophenyl piperazine, piperazine, 1-2-fluoro-4-nitrophenyl, 1-2-fluoro-4-nitro-phenyl-piperazine, 2-fluoro-4-nitrophenyl piperazine, piperazine,1-2-fluoro-4-nitrophenyl, buttpark 153\33-48, 1-2-fluoranyl-4-nitro-phenyl piperazine
Formelmasse 225.22
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest