Learn More
1-(2-Fluor-6-nitrophenyl)-piperazin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15419568
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15419568 250 mg 250 Milligramm
15499558 1 g 1 Gramm
15409568 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15419568 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63077.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1234010-04-8
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2-Fluoro-6-nitrophenyl)piperazine
Menge 250 mg
Beilstein 19933446
Formelmasse 225.22
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest