Learn More
1-(2-Fluorbenzyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-carbonitril, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-(2-Fluorobenzyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-carbonitrile |
| CAS | 256376-65-5 |
| Summenformel | C14 H9 F N4 |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H9FN4/c15-12-6-2-1-4-10(12)9-19-14-11(5-3-7-17-14)13(8-16)18-19/h1-7H,9H2 |
| SMILES | Fc1ccccc1Cn2nc(C#N)c3cccnc23 |
| IUPAC-Name | 1-[(2-Fluorphenyl)methyl]pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-carbonitril |
| Molekulargewicht (g/mol) | 252.246 |
| Formelmasse | 252.081 |