Learn More
1-(2-Fluorbenzyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-carboximidamid-Hydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-(2-Fluorobenzyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-carboximidamide Hydrochloride |
| CAS | 256499-19-1 |
| Summenformel | C14 H12 F N5 . Cl H |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 1-[(2-Fluorophenyl)methyl]-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-carboximidamide Monohydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H12FN5.ClH/c15-11-6-2-1-4-9(11)8-20-14-10(5-3-7-18-14)12(19-20)13(16)17;/h1-7H,8H2,(H3,16,17);1H |
| SMILES | Cl.NC(=N)c1nn(Cc2ccccc2F)c3ncccc13 |
| IUPAC-Name | 1-[(2-Fluorphenyl)methyl]pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-carboximidamid;Hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 305.738 |
| Formelmasse | 305.084 |