Learn More
1-(2-Fluorphenyl)-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin, TRC
Artikelnummer. 30331034
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30331034 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30331034 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB43640510MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2-Fluorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
CAS 1017125-85-7
Summenformel C15H14NF
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H14FN/c16-14-8-4-3-7-13(14)15-12-6-2-1-5-11(12)9-10-17-15/h1-8,15,17H,9-10H2
SMILES Fc1ccccc1C2NCCc3ccccc23
IUPAC-Name 1-(2-Fluorphenyl)-1,2,3,4-Tetrahydroisochinolin
Molekulargewicht (g/mol) 227.28