Learn More
1-(2-Fluorphenyl)piperazinhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30406090
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30406090 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30406090 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF595855100G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2-Fluorophenyl)piperazine Hydrochloride
CAS 1011-16-1
Summenformel C10 H13 F N2 . H Cl
Menge 100 g
Synonym Piperazine, 1-(2-fluorophenyl)-, hydrochloride (1:1), Piperazine, 1-(2-fluorophenyl)-, monohydrochloride (9CI), Piperazine, 1-(o-fluorophenyl)-, hydrochloride (7CI,8CI), 1-(2-Fluorophenyl)piperazine hydrochloride, 1-(2-Fluorophenyl)piperazine hydrochlorid
InChI-Formel InChI=1S/C10H13FN2.ClH/c11-9-3-1-2-4-10(9)13-7-5-12-6-8-13;/h1-4,12H,5-8H2;1H
SMILES Cl.Fc1ccccc1N2CCNCC2
IUPAC-Name 1-(2-Fluorphenyl)piperazin;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 216.683
Formelmasse 216.083