Learn More
1-(2-Fluorphenyl)-pyrrol, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-(2-Fluorophenyl)pyrrole |
| Siedepunkt | 64°C (1.1 mmHg) |
| Brechungsindex | 1.5105 |
| Menge | 1 g |
| IUPAC-Name | 1-(2-Fluorphenyl)Pyrrol |
| Formelmasse | 161.18 |
| Reinheit (%) | 98% |