Learn More
[1 -(2-Furylmethyl)piperid-4-yl]Methanol, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10749215
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10749215 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10255464 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10749215 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC68509CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 930111-13-0
Summenformel C11H17NO2
Molekulargewicht (g/mol) 195.262
MDL-Nummer MFCD09879982
InChI-Schlüssel YBANPRCPQURNFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-furylmethyl piperid-4-yl methanol, 1-furan-2-ylmethyl piperidin-4-yl methanol, 1-furan-2-yl methyl piperidin-4-yl methanol, 4-piperidinemethanol,1-2-furanylmethyl, 1-2-furylmethyl-4-piperidyl methan-1-ol, 1-2-furylmethyl piperidin-4-yl methanol hydrochloride, 4-piperidinemethanol, 1-2-furanylmethyl-, hydrochloride
PubChem CID 24229765
IUPAC-Name [1-(Furan-2-ylmethyl)piperidin-4-yl]methanol
SMILES C1CN(CCC1CO)CC2=CC=CO2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material [1-(2-Furylmethyl)piperid-4-yl]methanol
CAS Min. % 89.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 195.26
Reinheit (%) 90%