Learn More
[1 -(2-Furylmethyl)piperid-4-yl]methylamin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10515944
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10515944 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10062013 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10515944 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC68513CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 725211-89-2
Summenformel C11H18N2O
Molekulargewicht (g/mol) 194.28
MDL-Nummer MFCD09837352
InChI-Schlüssel GKCIOGOJFDDOJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-furylmethyl piperid-4-yl methylamine, 1-2-furylmethyl piperidin-4-yl methylamine, 1-furan-2-ylmethyl piperidin-4-yl methanamine, 1-1-furan-2-ylmethyl piperidin-4-yl methanamine, 1-2-furylmethyl piperidin-4-yl methyl amine, 1-1-furan-2-yl methyl piperidin-4-yl methanamine
PubChem CID 11816398
SMILES NCC1CCN(CC2=CC=CO2)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material [1-(2-Furylmethyl)piperid-4-yl]methylamine
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
IUPAC-Name 1-{1-[(Furan-2-yl)methyl]piperidin-4-yl}methanamin
Formelmasse 194.28
Reinheit (%) 95%