Learn More
[1 -(2-Furylmethyl)piperid-4-yl]methylamin, 95 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | [1-(2-Furylmethyl)piperid-4-yl]methylamine |
| CAS Min. % | 94.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 95% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 250 mg |
| IUPAC-Name | 1-{1-[(Furan-2-yl)methyl]piperidin-4-yl}methanamin |
| Formelmasse | 194.28 |
| Reinheit (%) | 95% |