Learn More
(±)-1,2-Hexanediol-1,1,2-d3, CDN
Click to view available options
Menge:
0.05 g
0.1 g
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (+/-)-1,2-Hexanediol-1,1,2-D3 |
| Summenformel | C6 D3 H11 O2 |
| Menge | 0.1 g |
| Synonym | Hexane-1,2-diol-1,1,2-d3, 1,2-Dihydroxyhexane-1,1,2-d3, (±)-1,2-Hexanediol-1,1,2-d3, (±)-1,2-Hexanediol-1,1,2-D3, 1,2-Hexanediol-d3 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C6H14O2/c1-2-3-4-6(8)5-7/h6-8 H,2-5H2,1H3/i5D2,6 D |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(O)C([2 H])(O)CCCC |
| IUPAC-Name | 1,1,2-trideuteriohexane-1,2-diol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 121.1927 |
| Formelmasse | 121.1182 g/mol |
| Reinheit (%) | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |