missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,2-Hexandiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7044509
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11317026 50 g 50 Gramm
11327026 250 g -
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11317026

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L06864.18

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 6920-22-5 | C6H14O2 | 118.18 g/mol

1,2-Hexanediol is widely used in various cosmetic applications such as hair conditioners, deodorants and antiperspirants. It is involved in the modification of sodium dodecyl sulfate micelles, which is used for amino acid separation by micellar electrokinetic chromatography (MEKC) method. It is a moisturizing agent and plays a vital role in baby care products, bath products, eye makeup, cleansing products and skin care products. It is also used as an additive in liquid cleaning compositions.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
1,2-Hexandiol wird häufig in verschiedenen kosmetischen Anwendungen wie Haarpflegemitteln, Deodorants und Antitranspiranten verwendet. Es ist an der Modifikation von Natriumdodecylsulfat-Mizellen beteiligt, die zur Aminosäure-Trennung mittels mizellarelektrokinetischer Chromatographie (MEKC) verwendet werden. Es ist feuchtigkeitsspendend und spielt eine entscheidende Rolle in Babypflegeprodukten, Badeprodukten, Augen-Kosmetika, Reinigungsprodukten und Hautpflegeprodukten. Es wird auch als Zusatzstoff in flüssigen Reinigungsmitteln verwendet.

Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, wenig aliphatischen Kohlenwasserstoffen und Fettsäuren.

Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 6920-22-5
Summenformel C6H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 118.18
MDL-Nummer MFCD00010737
InChI-Schlüssel FHKSXSQHXQEMOK-LURJTMIESA-N
Synonym 1,2-hexanediol, 1,2-dihydroxyhexane, dl-1,2-hexanediol, 1,2-hexane diol, dl-hexane-1,2-diol, 5,6-dihydroxyhexane, 1,2-hexylene glycol, acmc-209o6j, 2,2,6,6-tetrakis hydroxymet cyclohexanol
PubChem CID 94335
IUPAC-Name (2S)-hexane-1,2-diol
SMILES CCCC[C@H](O)CO

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1,2-Hexanediol
Dichte 0.951
Siedepunkt 223°C to 224°C
Flammpunkt 122°C (251°F)
Brechungsindex 1.442
Menge 50 g
Beilstein 1719244
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,lower aliphatic hydrocarbons and fatty acids.
Formelmasse 118.18
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.