Learn More
1-(2-Hydroxy-5-methylphenyl)ethanon, TRC
Artikelnummer. 30391662
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30391662 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30391662 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH5052202.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2-Hydroxy-5-methylphenyl)ethanone
CAS 1450-72-2
Summenformel C9H10O2
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H10O2/c1-6-3-4-9(11)8(5-6)7(2)10/h3-5,11H,1-2H3
SMILES CC(=O)c1cc(C)ccc1O
IUPAC-Name 1-(2-Hydroxy-5-Methylphenyl)ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 150.17
Formelmasse 150.0681