Learn More
1-(2-Hydroxyethyl)-piperazin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7023548
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11488780 10 g 10 Gramm
11483437 100 g 100 Gramm
11493437 500 g 500 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11488780
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17215.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 103-76-4 | C6H14N2O | 130.191 g/mol
1-Piperazineethanol is a hydroxyalkyl substituted pieprazine used in the preparation of pharmaceutical compounds. It is also used as an Intermediate in the manufacture of polyurethane catalysts, corrosion inhibitors, surfactants, synthetic fibers, pharmaceuticals. It is also used to synthesize triethylenediamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Piperazinethanol ist ein Hydroxyalkyl-substituiertes Piperazin, das bei der Herstellung pharmazeutischer Verbindungen verwendet wird. Es wird auch als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Polyurethan-Katalysatoren, Korrosionshemmern, Tensiden, synthetischen Fasern und Pharmazeutika verwendet. Es wird zudem bei der Synthese von Triethylendiamin eingesetzt.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar. Auch mischbar in Ethanol, Aceton, Ätherbenzol. Nicht mischbar in Hexan.
Hinweise
Hygroskopisch. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103-76-4
Summenformel C6H14N2O
Molekulargewicht (g/mol) 130.191
MDL-Nummer MFCD00005970
InChI-Schlüssel WFCSWCVEJLETKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2-hydroxyethyl piperazine, 1-piperazineethanol, 1-2-hydroxyethyl piperazine, hydroxyethylpiperazine, 2-1-piperazinyl ethanol, 2-hydroxyethylpiperazine, 2-piperazinoethanol, 2-piperazin-1-yl ethan-1-ol, 1-piperazinethanol, 4-2-hydroxyethyl piperazine
PubChem CID 7677
IUPAC-Name 2-Piperazin-1-Ylethanol
SMILES C1CN(CCN1)CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2-Hydroxyethyl)piperazine
Schmelzpunkt -39°C
Dichte 1.06
pH 12.3
Siedepunkt 242°C to 246°C
Flammpunkt 135°C (275°F)
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.5065
Menge 10 g
Beilstein 104361
Löslichkeitsinformationen Miscible with water. Also miscible in ethanol,acetone,ether benzene. Immiscible in hexane.
Formelmasse 130.19
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.