Learn More
1-(2-Hydroxyethyl)piperidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490278
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11490278 100 g 100 Gramm
11400288 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11490278 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23816.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 3040-44-6 | C7H15NO | 129.203 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3040-44-6
Summenformel C7H15NO
Molekulargewicht (g/mol) 129.203
MDL-Nummer MFCD00006512
InChI-Schlüssel KZTWONRVIPPDKH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-piperidinoethanol, 1-piperidineethanol, 2-piperidin-1-yl ethanol, 1-2-hydroxyethyl piperidine, n-2-hydroxyethyl piperidine, n-piperidineethanol, 2-1-piperidinyl ethanol, n-hydroxyethyl piperidine, beta-piperidylethanol, beta-piperidinoethanol
PubChem CID 18232
ChEBI CHEBI:61238
IUPAC-Name 2-Piperidin-1-ylethanol
SMILES C1CCN(CC1)CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2-Hydroxyethyl)piperidine
Schmelzpunkt 16°C
Dichte 0.977
pH 12.4
Siedepunkt 199°C to 202°C
Flammpunkt 83°C (181°F)
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.4804
Menge 100 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 103390
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 129.2
Reinheit (%) 99%