Learn More
1-[2 -Methoxy-5-(Trifluormethoxy)phenyl]ethanol, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15497885
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15497885 1 g 1 Gramm
15407895 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15497885 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31765.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 468074-91-1
Summenformel C10H11F3O3
Molekulargewicht (g/mol) 236.19
MDL-Nummer MFCD08062374
InChI-Schlüssel DKUPMKWSJITPFC-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1-2-methoxy-5-trifluoromethoxy phenyl ethan-1-ol, 1-2-methoxy-5-trifluoromethoxy phenyl ethanol, 1-hydroxy-1-2-methoxy-5-triflouromethoxy phenyl ethane
PubChem CID 18542515
IUPAC-Name 1-[2-methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenyl]ethan-1-ol
SMILES COC1=C(C=C(OC(F)(F)F)C=C1)C(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-[2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenyl]ethanol
Menge 1 g
Formelmasse 236.19
Reinheit (%) 95%