Learn More
1-(2-Methoxyethyl)-piperazin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-2689365 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10252762
Marke: Thermo Scientific Acros 367110010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 13484-40-7 | C7H16N2O | 144.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13484-40-7
Summenformel C7H16N2O
Molekulargewicht (g/mol) 144.21
MDL-Nummer MFCD00191214
InChI-Schlüssel BMEMBBFDTYHTLH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-methoxyethyl piperazine, 1-2-methoxyethyl-piperazine, 1-2-methoxy-ethyl-piperazine, piperazine, 1-2-methoxyethyl, 1-methoxy-2-piperazinylethane, pubchem14209, 2-methoxyethylpiperazine, n-methoxyethyl piperazine, 2-methoxyethyl piperazine, n-methoxyethylylpiperazine
PubChem CID 2734638
IUPAC-Name 1-(2-Methoxyethyl)piperazin
SMILES COCCN1CCNCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2-Methoxyethyl)piperazine
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9700g/mL
Siedepunkt 193°C to 194°C
Flammpunkt 87°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4730 to 1.475
Menge 1 g
Relative Dichte 0.97
Formelmasse 144.21
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(2-Methoxyethyl)piperazine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.