Learn More
1-(2-Methoxyphenyl)piperazine Hydrobromide, TRC
Artikelnummer. 30479070
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30479070 500 mg 500 Milligramm
30477165 100 mg 100 Milligramm
30465725 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30479070 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM226563500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100939-96-6
Summenformel C11H16N2O . HBr
Molekulargewicht (g/mol) 273.17
IUPAC-Name 1-(2-methoxyphenyl)piperazine;hydrobromide
SMILES Br.COc1ccccc1N2CCNCC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2-Methoxyphenyl)piperazine Hydrobromide
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H16N2O.BrH/c1-14-11-5-3-2-4-10(11)13-8-6-12-7-9-13;/h2-5,12H,6-9H2,1H3;1H
Formelmasse 272.0524