missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-(2-Methoxyphenyl)piperazinhydrochlorid, TRC

Artikelnummer. 30179783
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30179783 1 g 1 Gramm
30179725 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30179783 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2661851G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 5464-78-8
Summenformel C11 H16 N2 O . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 228.72
Synonym 1-(2-Methoxyphenyl)piperazine Hydrochloride
IUPAC-Name 1-(2-Methoxyphenyl)Piperazin;Hydrochlorid
SMILES Cl.COc1ccccc1N2CCNCC2

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1-(2-Methoxyphenyl)piperazine Hydrochloride
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C11H16N2O.ClH/c1-14-11-5-3-2-4-10(11)13-8-6-12-7-9-13;/h2-5,12H,6-9H2,1H3;1H
Formelmasse 228.1029
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.