Learn More
1-[(2-Methyl-4-thiazolyl)-methyl]-piperazin Hydrochlorid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15489105
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15489105 250 mg 250 Milligramm
11496690 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15489105 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51021.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 880361-73-9
Summenformel C9H15N3S
Molekulargewicht (g/mol) 197.30
MDL-Nummer MFCD05864526,MFCD07771967
InChI-Schlüssel RZWRPESYZFJDIU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16227460
IUPAC-Name 2-Methyl-4-(Piperazin-1-ylmethyl)-1,3-Thiazol
SMILES CC1=NC(CN2CCNCC2)=CS1
Specifications
Chemischer Name oder Material 1-[(2-Methyl-4-thiazolyl)methyl]piperazine hydrochloride
Menge 250 mg
Synonym 2-methyl-4-piperazin-1-ylmethyl thiazole, 1-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl methyl piperazine, 1-2-methyl-thiazol-4-ylmethyl-piperazine, 1-2-methyl-thiazol-4-ylmethyl piperazine, 2-methyl-4-piperazin-1-ylmethyl-1,3-thiazole, 2-methyl-4-piperazinylmethyl-1,3-thiazole, 1-2-methylthiazol-4-ylmethyl piperazine, 1-2-methyl-4-thiazolyl methyl piperazine, piperazine,1-2-methyl-4-thiazolyl methyl, piperazine, 1-2-methyl-4-thiazolyl methyl
Formelmasse 233.76