missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-(2-Methyl-5-nitrophenyl)guanidinnitrat, Mikromol™
Beschreibung
1-(2-Methyl-5-nitrophenyl)guanidinnitrat
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Nitro-6-methylphenylguanidine Nitrate |
| CAS | 152460-08-7 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 3-Nitro-6-methylphenylguanidine Nitrate |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C8H11N5O5 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | N-(2-Methyl-5-nitrophenyl)guanidine Nitrate, 5-Nitro-2-methylphenylguanidine Nitrate, Guanidine, N-(2-methyl-5-nitrophenyl)-, nitrate (1:1), Guanidine, (2-methyl-5-nitrophenyl)-, mononitrate (9CI), (2-Methyl-5-nitrophenyl)guanidine nitrate, 1-(2-Methyl-5-nitrophenyl)guanidine Nitrate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H10N4O2.HNO3/c1-5-2-3-6(12(13)14)4-7(5)11-8(9)10;2-1(3)4/h2-4H,1H3,(H4,9,10,11);(H,2,3,4) |
| SMILES | Cc1ccc(cc1NC(=N)N)[N+](=O)[O-].O[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-Name | 1-(2-Methyl-5-nitrophenyl)guanidin; Salpetersäure |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?