Learn More
1-(2-Methylphenyl)ethanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7044752
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11347975
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L08065.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 7287-82-3 | C9H12O | 136.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7287-82-3
Summenformel C9H12O
Molekulargewicht (g/mol) 136.19
MDL-Nummer MFCD00046632
InChI-Schlüssel SDCBYRLJYGORNK-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1-2-methylphenyl ethanol, o-tolyl methylcarbinol, 1-2-methylphenyl ethan-1-ol, methyl m-tolyl carbinol, alpha-2-dimethylbenzyl alcohol, 2-tolylethanol, 1-o-tolylethanol, 1-o-tolyl-ethanol, methyl o-tolyl carbinol, 1-o-methylphenyl ethanol
PubChem CID 110953
SMILES CC(O)C1=CC=CC=C1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2-Methylphenyl)ethanol
Siedepunkt 78°C to 80°C (2 mmHg)
Brechungsindex 1.5315
Menge 5 g
Beilstein 2205145
IUPAC-Name 1-(2-Methylphenyl)ethan-1-ol
Formelmasse 136.2
Reinheit (%) 97%