Learn More
1-(2-Morpholinoethyl)-1h-Pyrazol-4-Boronsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10451124
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10451124 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10451124 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MAY00049DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2-Morpholinoethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester
CAS 864754-18-7
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C15H26BN3O3
MDL-Nummer MFCD08062342
Menge 1 g
Synonym 4-2-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazol-1-yl ethyl morpholine, 1-2-morpholinoethyl-1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-2-morpholinoethyl-1h-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 1-2-morpholinoethyl pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-2-morpholinoethyl-1h-pyrazol-4-boronic acid pinacol ester, 4-2-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazol-1-yl ethyl morpholine, 4-2-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazol-1-yl ethyl morpholine
InChI-Schlüssel FBAPTUAEBQMVEY-UHFFFAOYSA-N
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN(N=C2)CCN3CCOCC3
IUPAC-Name 4-[2-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazol-1-yl]ethyl]morpholin
Molekulargewicht (g/mol) 307.201
PubChem CID 17749924
Formelmasse 307.2
Reinheit (%) 97%