Learn More
1-(2-Naphthyl)ethanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15458829
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15458829 1 g 1 Gramm
11486720 10 g 10 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15458829
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L05108.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7228-47-9 | C12H12O | 172.227 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7228-47-9
Summenformel C12H12O
Molekulargewicht (g/mol) 172.227
MDL-Nummer MFCD00004111
InChI-Schlüssel AXRKCRWZRKETCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-naphthyl ethanol, 1-naphthalen-2-yl ethanol, +/--1-2-naphthyl ethanol, 1-naphthalen-2-yl ethan-1-ol, alpha-methylnaphthalene-2-methanol, .alpha.-methyl-2-naphthalenemethanol, pubchem9427, acmc-209gxz, acmc-1azul, methyl 2-naphtylcarbinol
PubChem CID 98243
IUPAC-Name 1-Naphthalen-2-ylethanol
SMILES CC(C1=CC2=CC=CC=C2C=C1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2-Naphthyl)ethanol
Schmelzpunkt 72°C to 75°C
Siedepunkt 170°C (13 mmHg)
Menge 1 g
Beilstein 1907449
Formelmasse 172.23
Reinheit (%) 97%