Learn More
1-[2-Nitro-4-(trifluormethyl)phenyl]piperazin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10202822
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10202822 1 g 1 Gramm
11390517 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10202822 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. BTB03244DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 58315-38-1
Summenformel C11H12F3N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 275.231
MDL-Nummer MFCD00052613
InChI-Schlüssel YOBUPGXTLFRIJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-nitro-4-trifluoromethyl phenyl piperazine, 1-2-nitro-4-trifluoromethylphenyl-piperazine, n-2-nitro-4-trifluoromethyl phenyl piperazine, piperazine, 1-2-nitro-4-trifluoromethyl phenyl, 2-nitro-4-trifluoromethyl phenyl piperazine, 1-2-nitro-4-trifluoromethylphenyl piperazine, 1-2-nitro-4-trifluoromethyl-phenyl-piperazine, piperazine,1-2-nitro-4-trifluoromethyl phenyl
PubChem CID 2771407
IUPAC-Name 1-[2-Nitro-4-(Trifluormethyl)Phenyl]Piperazin
SMILES C1CN(CCN1)C2=C(C=C(C=C2)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperazine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 275.23
Reinheit (%) 97%